Få mere at vide
Invitrogen™ Human TGF-beta RIII ELISA Kit
Mængde:
10 x 96 tests
Beskrivelse
Dette locus koder for den transformerende vækstfaktor (TGF)-beta type III-receptor. Den kodede receptor er en membranproteoglycan, der ofte fungerer som en co-receptor med andre TGF-beta-receptor-superfamiliemedlemmer. Ektodomæneudskillelse producerer opløseligt TGFBR3, som kan hæmme TGFB-signalering. Nedsat ekspression af denne receptor er blevet observeret i forskellige cancerformer. Alternativt splejsede transkriptvarianter, der koder for forskellige isoformer, er blevet identificeret for dette gen.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | Q03167 |
| Analyseområde | 40 til 10.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 40 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 7049 |
| Gen symbol | TGFBR3 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |