missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Human TGF-beta RIII ELISA Kit
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Beskrivelse
Human TGF-beta RIII kvantificerer human TGF-beta RIII i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant human TGF-beta RIII.
Dette locus koder for den transformerende vækstfaktor (TGF)-beta type III-receptor. Den kodede receptor er en membranproteoglycan, der ofte fungerer som en co-receptor med andre TGF-beta-receptor-superfamiliemedlemmer. Ektodomæneudskillelse producerer opløseligt TGFBR3, som kan hæmme TGFB-signalering. Nedsat ekspression af denne receptor er blevet observeret i forskellige cancerformer. Alternativt splejsede transkriptvarianter, der koder for forskellige isoformer, er blevet identificeret for dette gen.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | 1110036H20Rik; AU015626; AW215636; betaglykan; betaglykan proteoglycan; BGCAN; OTTHUMP00000011787; TBRIII; tgf beta-receptor 3; TGF-beta-receptor type 3; TGF-beta-receptor type III; Tgfbr3; TGFR-3; transformerende vækstfaktor beta-receptor 3; transformerende vækstfaktor beta-receptor III; Transformerende vækstfaktor beta-receptor type 3; transformerende vækstfaktor, beta-receptor 3; transformerende vækstfaktor, beta-receptor III |
| Analyseområde | 40 til 10.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 40 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 7049 |
| Gen symbol | TGFBR3 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion