missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ Human TERT (NP_937983.2) VersaClone cDNA
Tekniske data
Tekniske data
| Gene | TERT |
| Adgangsnummer | NP_937983.2 |
| Gen-id (Entrez) | 7015 |
| Gene Alias | EST2Telomerase-associated protein 2, hEST2, hTERT, TCS1EC 2.7.7.49, Telomerase catalytic subunit, telomerase reverse transcriptase, TP2HEST2, TRTEC 2.7.7 |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Arter | Human |
| Mængde | 10 μg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?