Få mere at vide
Proteintech™ Human TDP-43 ELISA Kit
Artikelnummer. 16851436 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
ADN
Artikelnummer. Målarter
16851436 ADN
1 options
Artikelnummer. 16851436 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0000596T
 Begrænset vare
På lager
KE00005 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ) og t skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen TDP-43
  • TARDBP blev først fundet som en transkriptionel repressor, der binder til kromosomalt integreret TAR DNA og undertrykker HIV-1 transkription.
  • Det blev rapporteret at regulere alternativ splejsning af CFTR-genet. Neumann et al. (2006) fandt, at en hyperphosphoryleret, ubiquitineret og spaltet form af TARDBP, kendt som patologisk TDP43, er det vigtigste sygdomsprotein i ubiquitin-positiv, tau- og alfa-synuclein-negativ frontotemporal demens (FTLD-U) og ved amyotrofisk (ALS lateral sklerose).
  • KE00005 bruges til at kvantificere TDP-43-niveauet in vivo, og det er velegnet til prøve af serum eller plasma.
  • KE00009 bruges til at kvantificere TDP-43-niveauet in vivo, og det er velegnet til prøve af CSF og cellelysater.
  • Analysen genkender human TDP-43. Et antistof specifikt for TDP-43 er blevet præ-coatet på mikrobrøndene.
  • TDP-43-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof specifikt for TDP-43 for at påvise det opfangede TDP-43-protein. Til signaludvikling tilsættes peberrodsperoxidase (HRP)-konjugeret antistof, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_031401
Analyseområde 78,1 til 5000 pg/ml
Assay følsomhed 5 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 23435
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID Q13148
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human TDP-43 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine