Få mere at vide
Human TCF7 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143138 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143138 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2582251Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Human TCF7 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: TCF7 knockout HeLa
Tekniske data
Til brug med (applikation) Sanger seq