Få mere at vide
Applied Biosystems™ Human TBP (TATA-boksbindende protein) Endogen kontrol (FAM™ /MGB probe, ikke-primer begrænset)
Shop alle Applied Biosystems produkter
Antal reaktioner:
125 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Applied Biosystems™ Human TBP (TATA-boks bindende protein) Endogen kontrol (FAM™ ⁄ MGB Probe, Non-Primer Limited) er beregnet som en endogen kontrol. Det muliggør relativ genekspressionskvantificering i cDNA-prøver, når det bruges sammen med andre genekspressionsassays. Sonden er mærket med 6FAM™ farvestof - MGB og primerne er ikke begrænset. Kan bruges til singleplex PCR-reaktioner. Endogen kontrol skal bruges med inventariseret og ikke-inventeret TaqMan™ Genekspressionsassays, brugerdefinerede TaqMan™ Genekspressionsassays og eller Custom⁄ TaqMan™ Primere og sonder.
TaqMan™ Endogene kontroller
Eliminer måneders analysedesign, formulering og testning ved at bruge TaqMan™ Endogene kontroller som dine kontroller til at kvantificere genekspression. Denne praktiske samling af prædesignede probe- og primersæt gør det muligt for dig at normalisere mængden af prøve-RNA eller DNA i en reaktion.
— Komplet løsning til kvantitativ genekspression Har svært ved at beslutte, hvilke kontroller der skal bruges til at kvantificere genekspression selv med detaljerede oplysninger om biologiske systemer? Nu med TaqMan™ Endogene kontroller, du kan undgå alle trial-and-fejl ved at vælge kontroller for de fleste almindelige gener for mennesker, mus, rotter og eukaryote.
TaqMan™ Enkel at bruge Alle komponenter i Endogene kontroller er QC-testet, formuleret i en enkelt 20X blanding og funktionelt testet. Kontrollerne er ikke kun enkle at bruge, men de er også fuldt ud kompatible med universelle betingelser for to-trins RT-PCR. Bare tilføj TaqMan™ Universal PCR Master Mix (med eller uden AmpErase™ UNG) og din cDNA-prøve for at generere følsomme, reproducerbare og virkelig kvantitative genekspressionsdata på Applied Biosystems instrumenter, herunder Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 Real-Time PCR-systemer og 7000 og 7700 sekvensdetektionssystemerne.
Fleksibelt tilbud Vi bygger hver endogen kontrol ved hjælp af vores dokumenterede 5'-nukleasekemi. For maksimal fleksibilitet kan du vælge mellem to forskellige reporterfarvestoffer og to quenchere:
EN FAM™ farvestof-mærket TaqMan™ MGB probe (250 nM, slutkoncentration) og to umærkede PCR-primere (900 nM hver)
EN VIC™ farvestof-mærket TaqMan™ MGB probe (250 nM, slutkoncentration) og to umærkede PCR-primere (150 nM hver y primer begrænset)
EN VIC™ farvestof-mærket TAMRA™ probe (250 nM, slutkoncentration) og to umærkede PCR-primere (150 nM hver y primer begrænset)
Valg af den rigtige endogene kontrol Endogene kontroller kan normalisere ekspressionsniveauerne af målgener ved at korrigere forskelle i mængden af cDNA, der indlæses i PCR-reaktionsbrønde. For de bedste resultater skal du kontrollere, at den endogene kontrol er konsekvent udtrykt i prøvesættet, der skal testes. Endogen kontrolekspression skal være ensartet på tværs af alle prøver i undersøgelsen. For multipleksing skal du sikre, at genekspressionsniveauet for den endogene kontrol er større end målets.
TaqMan™ Endogene kontroller, der indeholder prober mærket med VIC™ Multiplex vs. Singleplex PCR Alle reporterfarve er primer begrænset. Dette tillader multipleksing af TaqMan™ Endogene kontroller med målgenekspressionsassays, forudsat at kontrolgenet udtrykkes mere rigeligt end målgenet. Alle TaqMan™ Endogene kontroller, der indeholder prober mærket med FAM™ reporterfarve er ikke primer begrænset og er ikke beregnet til multipleksing.
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
TaqMan™ Endogene kontroller
Eliminer måneders analysedesign, formulering og testning ved at bruge TaqMan™ Endogene kontroller som dine kontroller til at kvantificere genekspression. Denne praktiske samling af prædesignede probe- og primersæt gør det muligt for dig at normalisere mængden af prøve-RNA eller DNA i en reaktion.
— Komplet løsning til kvantitativ genekspression Har svært ved at beslutte, hvilke kontroller der skal bruges til at kvantificere genekspression selv med detaljerede oplysninger om biologiske systemer? Nu med TaqMan™ Endogene kontroller, du kan undgå alle trial-and-fejl ved at vælge kontroller for de fleste almindelige gener for mennesker, mus, rotter og eukaryote.
TaqMan™ Enkel at bruge Alle komponenter i Endogene kontroller er QC-testet, formuleret i en enkelt 20X blanding og funktionelt testet. Kontrollerne er ikke kun enkle at bruge, men de er også fuldt ud kompatible med universelle betingelser for to-trins RT-PCR. Bare tilføj TaqMan™ Universal PCR Master Mix (med eller uden AmpErase™ UNG) og din cDNA-prøve for at generere følsomme, reproducerbare og virkelig kvantitative genekspressionsdata på Applied Biosystems instrumenter, herunder Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 Real-Time PCR-systemer og 7000 og 7700 sekvensdetektionssystemerne.
Fleksibelt tilbud Vi bygger hver endogen kontrol ved hjælp af vores dokumenterede 5'-nukleasekemi. For maksimal fleksibilitet kan du vælge mellem to forskellige reporterfarvestoffer og to quenchere:
Valg af den rigtige endogene kontrol Endogene kontroller kan normalisere ekspressionsniveauerne af målgener ved at korrigere forskelle i mængden af cDNA, der indlæses i PCR-reaktionsbrønde. For de bedste resultater skal du kontrollere, at den endogene kontrol er konsekvent udtrykt i prøvesættet, der skal testes. Endogen kontrolekspression skal være ensartet på tværs af alle prøver i undersøgelsen. For multipleksing skal du sikre, at genekspressionsniveauet for den endogene kontrol er større end målets.
TaqMan™ Endogene kontroller, der indeholder prober mærket med VIC™ Multiplex vs. Singleplex PCR Alle reporterfarve er primer begrænset. Dette tillader multipleksing af TaqMan™ Endogene kontroller med målgenekspressionsassays, forudsat at kontrolgenet udtrykkes mere rigeligt end målgenet. Alle TaqMan™ Endogene kontroller, der indeholder prober mærket med FAM™ reporterfarve er ikke primer begrænset og er ikke beregnet til multipleksing.
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Kontrol primer-probe sæt, 1 rør indeholdende 20X blanding af præ-formuleret assay (1 probe og 2 primere) Opbevar kl– 15 til– 25 °C |
| Oversigt | Human TBP (TATA-boksbindende protein) endogen kontrol, 125 rxns, væske, FAM™ Etiket, menneskelige arter, stuetemperatur forsendelsesforhold,– 15 til– °25 C Anbefalet opbevaring, til realtids PCR (qPCR), realtids PCR-baseret genekspressionsprofilering |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| PCR metode | 2-trins RT-qPCR |
| Mængde | 125 rxn(s) |
| Til brug med (applikation) | Genekspression |
| Antal reaktioner | 125 reaktioner |