Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Stomach Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor)
Artikelnummer. 18296014 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18296014 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18296014 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82059453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4005.00 DKK
    3788.40 DKK / 1mg
    Spare 216.60 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Human Stomach Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot
Væv Digestive/Waste
Mængde 1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Human Tumor Tissue: Stomach
Cellulær fraktion Whole
Vævstilstand Tumor
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttype Human Stomach Whole Tissue Lysate (Adult Tumor)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only