Få mere at vide
R&D Systems™ Human ST3GAL1 (NP_003024) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18770379
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18770379 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18770379 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00 DKK
    2362.50 DKK / 10µg
    Spare 137.50 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tekniske data
Gene ST3 beta-Gal alpha-2,3-Sialyltransferase 1/ST3GAL1/SIAT4A
Adgangsnummer NP_003024
Gen-id (Entrez) 6482
Gene Alias Alpha 2,3-ST 1, CMP-N-acetylneuraminate-beta-galactosamide-alpha-2,3-sialyltransferase 1, DKFZp666E036, DKFZp779K2051, EC 2.4.99, EC 2.4.99.4, Gal-beta-1,3-GalNAc-alpha-2,3-sialyltransferase, Gal-NAc6S, Sialyltransferase 4 A, sialyltransferase 4 A (beta-galactosidase alpha-2,3-sialytransferase), sialyltransferase 4 A (beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase), sialyltransferase 4 A (beta-galactoside alpha-2,3-sialytransferase), SIAT4, SIAT4A, SIAT4-A, SIATFL, SIATFLFLJ36548, ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 1, ST3Gal I, ST3GalA, ST3GalA0.1 mgC9183, ST3GalI, ST3GalIA, ST3GalIA1,Beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 1, ST3O, ST3OST3GalA
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg