Få mere at vide
Proteintech™ Menneske ST2 ELISA Kit
Artikelnummer. 16811476 Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
ADN
Artikelnummer. 16811476
Brand: Proteintech™ KE0005596T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE00055 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). ST2 ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen ST2.
  • Protein ST2, også kendt som IL1RL1, er medlem af interleukin 1-receptorfamilien. Genet af ST2 koder for tre splejsningsvarianter: en opløselig udskilt form (sST2), en transmembran receptorform (ST2L) og en variant af ST2 (ST2V). Interleukin-33 (IL-33) er blevet identificeret som en funktionel ligand af ST2L. IL-33 udøver sine cellulære funktioner ved at binde et receptorkompleks sammensat af ST2L og IL-1R tilbehørsprotein (IL-1RAcP).
  • Interaktionen mellem IL-33 og ST2L aktiverer mitogen-aktiverede proteinkinaser og flere biokemiske veje. Slutningen af disse reaktioner er aktiveringen af inhibitoren af nuklear faktor-kB (NF-kB) kinasekompleks, der udløser NF-kB-aktivitet. sST2 ser ud til at fungere som en lokkereceptor for IL-33: det binder IL-33 og trækker således et sådant molekyle fra interaktionen med ST2L. sST2 dannes af mange celler, og sST2-niveauet øges som reaktion på myokardiestress, såvel som ved inflammatoriske tilstande, herunder allergisk astma.
  • Analysen genkender human ST2. Et antistof specifikt for ST2 er blevet præcoatet på mikrobrøndene. ST2-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for ST2 for at påvise det indfangede ST2-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Sterptravidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
Tekniske data
Adgangsnummer BC030975
Analyseområde 31,25 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 1.8 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 9173
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID Q01638
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse CXCL12/SDF-1 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine