Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Spleen Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18605380 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18605380 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18605380 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82059259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3510.00 DKK
    3319.05 DKK / 1mg
    Spare 190.95 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Tekniske data
Fremstillingsmetode Western Blot Electrophoresis
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål Spleen