Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Spleen Whole Tissue Lysate (Adult Whole Lupus)
Artikelnummer. 18767273 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18767273 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18767273 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82059359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7140.00 DKK
    6753.60 DKK / 1mg
    Spare 386.40 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Human Spleen Whole Tissue Lysate (Adult Whole Lupus) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot
Væv Blood Lymph
Mængde 1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Lupus: Spleen
Cellulær fraktion Whole
Vævstilstand Lupus
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttype Human Spleen Whole Tissue Lysate (Adult Lupus)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only