Få mere at vide
R&D Systems™ Human Sphingosine Kinase 1 (NP_068807.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18772697
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18772697 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18772697 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3636
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2170.00 DKK
    2051.70 DKK / 10µg
    Spare 118.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Tekniske data
Gene Sphingosine Kinase 1/SPHK1
Adgangsnummer NP_068807.2
Gen-id (Entrez) 8877
Gene Alias EC 2.7.1.91, sphingosine kinase 1, SPHKSK 1, SPK, SPK 1
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Mængde 10 μg