Få mere at vide
BD Humant opløseligt protein Master Buffer Kit
Artikelnummer. 15849268
Skift visning
Antal prøver:
100
500
Inkluderer:
1 flaske 150mL assayfortynder, 1 flaske 30mL capture perle diluent, 1 flaske 30mL detektionsreagens diluent, 1 flaske 30mL capture perle diluent til serum/plasma, 1 flaske 650mL vaskebuffer, 1 hætteglas 0,25 mL instrumentsæt 0,25 mL. instrument
1 flaske 30mL assayfortynder, 1 flaske 5mL capture perle diluent, 1 flaske 5mL detektionsreagens diluent, 1 flaske 5mL capture perle diluent til serum/plasma, 1 flaske 130mL vaskebuffer, 1 hætteglas 0,25 mL vial 1 instrument, 25 mL instrument. opsætningsperle A9, 1 hætteglas 1,0mL instrumentopsætningsperle F1, 1 hætteglas 0,25mL instrumentopsætningsperle F9, 1 hætteglas, 0,25mL PE instrumentopsætningsperle F1, 1 hætteglas 0,5mL PE positiv kontroldetektor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal prøver Inkluderer
15849268 500 1 flaske 150mL assayfortynder, 1 flaske 30mL capture perle diluent, 1 flaske 30mL detektionsreagens diluent, 1 flaske 30mL capture perle diluent til serum/plasma, 1 flaske 650mL vaskebuffer, 1 hætteglas 0,25 mL instrumentsæt 0,25 mL. instrument
15839268 100 1 flaske 30mL assayfortynder, 1 flaske 5mL capture perle diluent, 1 flaske 5mL detektionsreagens diluent, 1 flaske 5mL capture perle diluent til serum/plasma, 1 flaske 130mL vaskebuffer, 1 hætteglas 0,25 mL vial 1 instrument, 25 mL instrument. opsætningsperle A9, 1 hætteglas 1,0mL instrumentopsætningsperle F1, 1 hætteglas 0,25mL instrumentopsætningsperle F9, 1 hætteglas, 0,25mL PE instrumentopsætningsperle F1, 1 hætteglas 0,5mL PE positiv kontroldetektor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15849268 Leverandør BD Leverandørnr. 558265
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Indeholder
  • Assay fortyndingsmiddel
  • Capture Bead Diluent
  • Detektionsreagensfortynder
  • Capture Bead Diluent til serum/plasma
  • Vaskebuffer
  • Instrumentopsætning Bead A1
  • Instrumentopsætning Bead A9
  • Instrumentopsætning Bead F1
  • Instrumentopsætning Bead F9
  • PE Instrument Opsætning Bead F1
  • PE positiv kontroldetektor
Sammen med humant opløseligt protein flex sæt system buffer kit anvender partikler med diskrete fluorescens intensiteter til at detektere opløselige analytter ved meget lave koncentrationer
Buffere og instrumentopsætningsreagenser, der leveres i dette sæt, er blevet optimeret til analyse af analytter i vævskultursupernatanter, plasma- og serumprøver.
  • Giver tilstrækkelige reagenser til den kvantitative analyse af 100 prøver og 10 instrumentopsætningsprocedurer eller 500 prøver og 10 instrumentopsætningsprocedurer
  • Er blevet optimeret til brug med CBA Human Soluble Protein Flex Sets
  • Arbejdsanalyseområdet for de fleste analytter i dette system er 10 til 2.500 pg/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Antal prøver 500
Inkluderer 1 flaske 150mL assayfortynder, 1 flaske 30mL capture perle diluent, 1 flaske 30mL detektionsreagens diluent, 1 flaske 30mL capture perle diluent til serum/plasma, 1 flaske 650mL vaskebuffer, 1 hætteglas 0,25 mL instrumentsæt 0,25 mL. instrument
Valideret ansøgning RUO
Produkttype Cytometric Bead Array (CBA) assay