Få mere at vide
Abcam Human SNCA (Alpha-synuklein) knockout U-87 MG-cellelinje
Artikelnummer. 32153899 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1.000.000 celler
2 x 1.000.000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32153899 1.000.000 celler
32139886 2 x 1.000.000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32153899 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2823331000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
SNCA KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, homozygot: 42 bp deletion i ekson 2 og intron 2-3, ødelæggelse af donor-splicing-sted og lead for at stoppe kodon. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: sele...
SNCA KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, homozygot: 42 bp deletion i ekson 2 og intron 2-3, ødelæg donor-splejsningssted og lead for at stoppe kodon. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/vial. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/hætteglas.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 1.000.000 celler