Få mere at vide
Human SNAP25 knockout SH-SY5Y cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32140297 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32140297 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2801001Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human SNAP25 knockout SH-SY5Y cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SNAP25 knockout SH-SY5Y