Få mere at vide
Human SMIM4 (C3orf78) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143857 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143857 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2591441Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Human SMIM4 (C3orf78) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SMIM4 (C3orf78) knockout HeLa