Få mere at vide
Human SLC50A1 (RAG1AP1) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32142499 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32142499 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2591371Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Human SLC50A1 (RAG1AP1) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SLC50A1 (RAG1AP1) knockout HeLa