Få mere at vide
Abcam Menneskelig SLC35A4 knockout HEK-293T cellelinje
Artikelnummer. 32141153 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32141153 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32141153 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2665412x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
SLC35A4 KO-cellelinje tilgængelig for bestilling. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp indsættelse i exon 3 og indsættelse af selektionskassetten i exon 3. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle...
SLC35A4 KO-cellelinje tilgængelig for bestilling. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp indsættelse i exon 3 og indsættelse af selektionskassetten i exon 3. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler