Få mere at vide
Human SLC30A7 (ZnT-7) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32142883 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32142883 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2633521Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Human SLC30A7 (ZnT-7) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SLC30A7 (ZnT-7) knockout HeLa