Beskrivelse
SLC29A1 KO-cellelinje tilgængelig til bestilling. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, homozygot: 1 bp indsættelse i ekson 4. For at bestille både knockout- og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1.000.000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |