Få mere at vide
Abcam Menneskelig SLC25A39 knockout HEK-293T cellelinje
Artikelnummer. 32141672 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32141672 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32141672 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2662212x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
SLC25A39 KO-cellelinje tilgængelig til bestilling. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp indsættelse i exon 2 og 2 bp deletion i exon 2. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knoc...
SLC25A39 KO-cellelinje tilgængelig for bestilling. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp indsættelse i ekson 2 og 2 bp deletion i exon 2. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/hætteglas. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/vial.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler