Få mere at vide
Human SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32153302 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32153302 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2591141Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Human SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T