Få mere at vide
Abcam Human SIGMAR1 (Sigma1-receptor) knockout HEK-293T cellelinje
Artikelnummer. 32141350 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32141350 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32141350 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2666192x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
SIGMAR1 KO-cellelinje tilgængelig for bestilling. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, homozygot: 4 bp deletion i ekson 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knocko...
SIGMAR1 KO-cellelinje tilgængelig for bestilling. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, homozygot: 4 bp deletion i ekson 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler