Få mere at vide
Invitrogen™ Human SHANK3 Synthetic Peptide
Beschreibung
SHANK3 Synthetic Peptide, PEP-1426, from Invitrogen.
SHANK3 is a major scaffold postsynaptic density protein which interacts with multiple proteins and complexes to orchestrate the dendritic spine and synapse formation, maturation and maintenance. It interconnects receptors of the postsynaptic membrane including NMDA-type and metabotropic glutamate receptors via complexes with GKAP/PSD-95 and HOMER, respectively, and the actin-based cytoskeleton. SHANK3 plays a role in the structural and functional organization of the dendritic spine and synaptic junction through the interaction with Arp2/3 and WAVE1 complex as well as the promotion of the F-actin clusters. By way of this control of actin dynamics, SHANK3 participates in the regulation of developing neurons growth cone motility and the NMDA receptor-signaling. It also modulates GRIA1 exocytosis and GRM5/MGLUR5 expression and signaling to control the AMPA and metabotropic glutamate receptor-mediated synaptic transmission and plasticity. SHANK3 may be required at an early stage of synapse formation and be inhibited by IGF1 to promote synapse maturation. (Uniprot)
Spezifikation
Spezifikation
| Gen-id (Entrez) | 85358 |
| Arter | Human |
| Oprensningsmetode | purified |
| Adgangsnummer | Q9BYB0 |
| Fælles navn | Human SHANK3 |
| Koncentration | 200 μg/mL |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Oversigt | Synthetic Peptide |
| Format | Liquid |
| Formulering | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?