Få mere at vide
Proteintech™ Human SFRP1 ELISA Kit
Artikelnummer. 17731499 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Immunoassay-kitformat:
96-brøndsplade
Artikelnummer. Immunoassay-kitformat
17731499 96-brøndsplade
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17731499 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0026696T
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
SFRP1 ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogent humant SFRP1.
Dette sæt indeholder en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudvikling og farveintensitet, som er proportional med mængden af bundet protein, der kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Antistof, der er specifikt for human SFRP1, er blevet præcoatet på mikrobrøndene
  • Humant SFRP1-protein i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet peberrodsperoxidase (HRP)-konjugeret antistof, der er specifikt for human SFRP1 for at påvise det indfangede humane SFRP1-protein
  • For signaludvikling, følg med Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens
Tekniske data
Analyseområde 0,156 til 10 ng/ml
Assay følsomhed 0.009 ng/mL
Assay Sandwich ELISA
Immunoassay-kitformat 96-brøndsplade
Prøvetype Plasma, Serum
Værtsarter ADN
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human SFRP1 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine