Få mere at vide
Abcam Menneskelig SETD2 (KMT3A / HYPB / HIF-1) knockout HeLa-cellelinje
Artikelnummer. 32157443 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1.000.000 celler
2 x 1.000.000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32157443 2 x 1.000.000 celler
32139793 1.000.000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32157443 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2617922x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
SETD2 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp indsættelse i exon 3 og 2 bp deletion i exon 3. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. Til eller...
SETD2 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp indsættelse i exon 3 og 2 bp deletion i exon 3. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampul. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/hætteglas'.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Specifications
Mængde 2 x 1.000.000 celler
Regulatorisk status RUO