Få mere at vide
Invitrogen™ Human Serpin A5/Protein C-hæmmer ELISA Kit
Beskrivelse
Dette gen koder for et medlem af serinproteinasehæmmeren (serpin) superfamilien. Dette medlem er den primære hæmmer af vævsplasminogenaktivator (tPA) og urokinase (uPA), og er derfor en hæmmer af fibrinolyse. Defekter i dette gen er årsagen til plasminogenaktivator inhibitor-1-mangel (PAI-1-mangel), og høje koncentrationer af genproduktet er forbundet med trombofili. Alternativt er splejsede transkriptvarianter, der koder for forskellige isoformer, blevet fundet for dette gen.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P05154 |
| Analyseområde | 24,58 til 6.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 24 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 5104 |
| Gen symbol | SERPINA5 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |