Få mere at vide
Invitrogen™ Human Serpin A5/Protein C-hæmmer ELISA Kit
Beskrivelse
Human Serpin A5/Protein C-hæmmer kvantificerer human Serpin A5/Protein C-hæmmer i serum, plasma, supernatant. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant human Serpin A5/Protein C-hæmmer.
Dette gen koder for et medlem af serinproteinasehæmmeren (serpin) superfamilien. Dette medlem er den primære hæmmer af vævsplasminogenaktivator (tPA) og urokinase (uPA), og er derfor en hæmmer af fibrinolyse. Defekter i dette gen er årsagen til plasminogenaktivator inhibitor-1-mangel (PAI-1-mangel), og høje koncentrationer af genproduktet er forbundet med trombofili. Alternativt er splejsede transkriptvarianter, der koder for forskellige isoformer, blevet fundet for dette gen.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | 4933415L04; Akrosomal serinproteaseinhibitor; alfa-1 antiproteinase; antitr; antitrypsin; PAI3; PAI-3; Pci; PCI-B; PLANH3; Plasma serinproteaseinhibitor; Plasminogenaktivatorinhibitor 3; plasminogenaktivatorinhibitor III; plasminogenaktivator-inhibitor-3; PROCI; Protein C-hæmmer; serin (eller cystein) peptidaseinhibitor, klade A, medlem 5; serin (eller cystein) proteinaseinhibitor, clade A (alfa-1 antiproteinase, antitrypsin), medlem 5; serin (eller cystein) proteinaseinhibitor, klade A, medlem 5; serpin A5; serpin familie A medlem 5; serpinpeptidasehæmmer, klade A (alfa-1 antiproteinase, antitrypsin), medlem 5; serpin peptidase inhibitor, klade A, medlem 5; Serpina5 |
| Analyseområde | 24,58 til 6.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 24 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 5104 |
| Gen symbol | SERPINA5 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |