Få mere at vide
Invitrogen™ Human CD40L (opløselig) ELISA Kit
Artikelnummer. 15571797
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Pakke med 10
Artikelnummer. 15571797
Brand: Invitrogen™ BMS239
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human sCD40L
HRP-Conjugate anti-human sCD40L monoclonal antibody
Human sCD40L Standard lyophilized, 20ng/mL upon reconstitution
Control high, lyophilized
Control low, lyophilized
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Adhesive Films
Dilution Plates
ELISA
Den humane CD40-ligand (Hu CD40L)) ELISA kvantificerer Hu CD40L i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu CD40L. Metodens princip The Human CD40L solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
CD40 Ligand (CD40-L), eller CD154, er et membranglycoprotein og differentieringsantigen udtrykt på overfladen af T-celler. CD40-liganden stimulerer B-celleproliferation og sekretion af alle immunoglobulinisotyper i nærvær af cytokiner. CD40 Ligand har vist sig at inducere cytokinproduktion og tumoricidal aktivitet i perifere blodmonocytter. Det co-stimulerer også proliferation af aktiverede T-celler, og dette er ledsaget af produktionen af IFN-gamma, TNF-alpha og IL-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P29965
Analyseområde 0,16 til 10,0 ng/ml
Assay følsomhed 0.06 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 959
Gen symbol CD154,CD40L,HIGM1,IGM,IMD3,T-BAM,TNFSF5,TRAP,gp39,hCD40L
Interassay CV 6.8%
Intraassay CV 4
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Kontrolelementer, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 20μ L, Serum 20μ L, Supernatant 20μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym TRAP, HIGM 1, T-celleantigen Gp39, CD154
Mål CD154 (CD40 Ligand)
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 2 timer 10 minutter