Få mere at vide
R&D Systems™ Human SCD-1 (NP_005054.3) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18748669
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18748669 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18748669 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 DKK
    2478.00 DKK / 10µg
    Spare 142.00 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene SCD-1
Adgangsnummer NP_005054.3
Gen-id (Entrez) 6319
Gene Alias FADS5, MSTP008, SCD1, SCDOS, Stearoyl-CoA desaturase
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg