Få mere at vide
Invitrogen™ Human SARS-CoV-2 Spike (Trimer) Ig Total ELISA Kit
Beskrivelse
Den menneskelige SARS-CoV-2 Spike (Trimer) Ig Total ELISA er et serologisk assay, der måler og kvantificerer immunoglobulin (Ig) antistoffer mod SARS-CoV-2 Spike (Trimer) i humant serum eller plasma. Metodens princip The Human SARS-CoV-2 Spike (Trimer) Ig Total ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af Ig-antistoffer bundet til SARS-CoV-2 Spike (Trimer). Et trimeriseret Spike-protein er præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, kontroller, inklusive en høj kontrol, der kan bruges som standard, tilføjes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fange) Spike-protein. Brøndene vaskes, og Ig-antistoffer konjugeret til HRP tilsættes og vil binde til eventuelle indfangede antistoffer. Ig Total-antistoffet genkender IgG, IgM og IgA. Brøndene vaskes, og der tilsættes en substratopløsning, der reagerer med enzymkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af antistof til stede i den originale prøve.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | Coronavirus; COVID; COVID-19; COVID-19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS-CoV-2; SARS-CoV-2; SARS Spike Protein; SARS-CoV-2 |
| Analyseområde | 62,5 til 4000 enheder/ml |
| Assay følsomhed | <62,5 U/ml |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Interassay CV | 5% |
| Intraassay CV | 4.3 |
| Sættets indhold | Forbelagt 96-brønds plade, Høj kontrol (standard), Kalibrator (medium kontrol), Lav kontrol, Anti-Ig Total - HRP-konjugat, Analysebufferkoncentrat, Vask Bufferkoncentrat, Substratløsning, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler |
| Vis mere |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.