missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ Human SARS-CoV-2 Spike (Trimer) Ig Total ELISA Kit

Artikelnummer. 17108875
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 x 96 tests
2 x 96 prøver
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17108875

Brand: Invitrogen™ BMS2323TEN

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

ELISA

Den menneskelige SARS-CoV-2 Spike (Trimer) Ig Total ELISA er et serologisk assay, der måler og kvantificerer immunoglobulin (Ig) antistoffer mod SARS-CoV-2 Spike (Trimer) i humant serum eller plasma. Metodens princip The Human SARS-CoV-2 Spike (Trimer) Ig Total ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af Ig-antistoffer bundet til SARS-CoV-2 Spike (Trimer). Et trimeriseret Spike-protein er præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, kontroller, inklusive en høj kontrol, der kan bruges som standard, tilføjes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fange) Spike-protein. Brøndene vaskes, og Ig-antistoffer konjugeret til HRP tilsættes og vil binde til eventuelle indfangede antistoffer. Ig Total-antistoffet genkender IgG, IgM og IgA. Brøndene vaskes, og der tilsættes en substratopløsning, der reagerer med enzymkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af antistof til stede i den originale prøve.

Det er for nylig blevet påvist, at SARS (svært akut respiratorisk syndrom) er forårsaget af et menneskeligt coronavirus. Menneskelige coronavirus er hovedårsagen til sygdom i de øvre luftveje, såsom almindelig forkølelse, hos mennesker. Coronaviruss er positiv-strengede RNA-vira med de største virale RNA-genomer kendt til dato (27-31 kb). Det første trin i coronavirus-infektion er binding af det virale spike-protein, et 139-kDa-protein, til visse receptorer på værtsceller. Spikeproteinet er det vigtigste overfladeantigen af coronavirus. Det glycosylerede spidsprotein (såvel som nukleocapsidproteinet) kan påvises i inficerede cellekultursupernatanter med antisera fra SARS-patienter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Adgangsnummer Coronavirus; COVID; COVID-19; COVID-19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS-CoV-2; SARS-CoV-2; SARS Spike Protein; SARS-CoV-2
Analyseområde 62,5 til 4000 enheder/ml
Assay følsomhed <62,5 U/ml
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Interassay CV 5%
Intraassay CV 4.3
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Høj kontrol (standard), Kalibrator (medium kontrol), Lav kontrol, Anti-Ig Total - HRP-konjugat, Analysebufferkoncentrat, Vask Bufferkoncentrat, Substratløsning, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 5μ L, Serum 5μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål SARS-CoV-2 Spike (trimer) Protein
Test tid 30 min
Samlet analysetid 1 t 15 min
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.