Få mere at vide
Proteintech™ Human S100B ELISA Kit
Artikelnummer. 16811516 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
ADN
Artikelnummer. Målarter
16811516 ADN
1 options
Artikelnummer. 16811516 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0010396T
KE00103 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). S100B ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogene S100B.
  • Analysen genkender human S100B. Et antistof specifikt for S100B er blevet præcoatet på mikrobrøndene. S100B-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof specifikt for S100B for at påvise det opfangede S100B-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes peberrodsperoxidase (HRP)-konjugeret antistof, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • S100B er medlem af S100-familien af proteiner indeholdende 2 EF-hånd calciumbindende motiver og har været impliceret i reguleringen af cellulære aktiviteter såsom metabolisme, motilitet og spredning. S100B er stærkt udtrykt i astrocytter i hjernen.
  • Det udtrykkes også i Schwann-cellerne i det perifere nervesystem og uden for nervesystemet i melanocytter, adipocytter og chondrocytter.
  • Forhøjede S100B-niveauer i cerebrospinalvæske og serum rapporteret efter hovedtraume, subaraknoidal blødning og slagtilfælde var korreleret med omfanget af hjerneskade.
  • En sammenhæng mellem forhøjet serum S100B og tilstedeværelsen af hjernemetastaser er blevet rapporteret. Forhøjede S100B-niveauer kan også ses hos patienter med cerebral småkarsygdom (SVD).
Specifica
Adgangsnummer NP_006263
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 1 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 6285
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P04271
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Mouse IL-17A ELISA Kit
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Consigli di prudenza
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.