Få mere at vide
Proteintech™ Human S100A8/S100A9 ELISA Kit
Artikelnummer. 16841586 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
ADN
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Målarter Pakningsstørrelse
16841586 ADN 96 tests
1 options
Artikelnummer. 16841586 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0017796T
 Begrænset vare
På lager
Ca2+-bindende proteiner, der tilhører S100-familien
  • S100A8 og S100A9 (også kendt som henholdsvis MRP8 og MRP14) er Ca2+-bindende proteiner, der tilhører S100-familien.
  • Calprotectin, er et heterodimert calciumbindende protein bestående af S100A8 og S100A9 underenheder.
  • De udtrykkes i en lang række celletyper og er rigelige i myeloidceller såsom: neutrofiler, monocytter, keratinocytter og tidlige differentieringstilstande af makrofager.
  • S100A8 og S100A9 er allerede blevet bekræftet at spille en afgørende rolle i udviklingen af inflammation.
  • Forhøjede niveauer af S100A8/S100A9 blev påvist i inflammation, neoplastiske tumorceller og forskellige humane kræftformer
Tekniske data
Analyseområde 62,5 til 4000 pg/ml
Assay følsomhed 11.8 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 6279
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P05109/P06702
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human S100A8/S100A9 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine