Learn More
Abnova™ Human RRAS Full-length ORF (NP_006261.1, 1 a.a. - 218 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
2665.00 DKK - 4040.00 DKK
Spécification
Accession Number NP_006261.1
For Use With (Application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulation 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 6237
Molecular Weight (g/mol) 49.9kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
16144775
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00006237-P01.25UG
25 ug
4040.00 DKK
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment: 20-06-2024
to see stock.
16134775
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00006237-P01.10UG
10 ug
2665.00 DKK
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment: 20-06-2024
to see stock.
Description
Description
Sequence: MSSGAASGTGRGRPRGGGPGPGDPPPSETHKLVVVGGGGVGKSALTIQFIQSYFVSDYDPTIEDSYTKICSVDGIPARLDILDTAGQEEFGAMREQYMRAGHGFLLVFAINDRQSFNEVGKLFTQILRVKDRDDFPVVLVGNKADLESQRQVPRSEASAFGASHHVAYFEASAKLRLNVDEAFEQLVRAVRKYQEQELPPSPPSAPRKKGGGCPCVLL
Spécification
Spécification
NP_006261.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
49.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSSGAASGTGRGRPRGGGPGPGDPPPSETHKLVVVGGGGVGKSALTIQFIQSYFVSDYDPTIEDSYTKICSVDGIPARLDILDTAGQEEFGAMREQYMRAGHGFLLVFAINDRQSFNEVGKLFTQILRVKDRDDFPVVLVGNKADLESQRQVPRSEASAFGASHHVAYFEASAKLRLNVDEAFEQLVRAVRKYQEQELPPSPPSAPRKKGGGCPCVLL
RUO
RRAS
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6237
RRAS (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RRAS
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS