Få mere at vide
Applied Biosystems™ Human RPLPO (Large Ribosomal Protein) Endogen Control, VIC™ /MGB probe, primer begrænset
Shop alle Applied Biosystems produkter
Beskrivelse
Human RPLPO (Large Ribosomal Protein) Endogen Control muliggør relativ genekspressionskvantificering i cDNA-prøver, når det bruges sammen med andre genekspressionsassays. Sonden er mærket med VIC™ dye-MGB, og primerne er begrænsede. Det kan bruges til multipleks eller singleplex PCR-reaktioner. Denne endogene kontrol er designet til at blive brugt sammen med TaqMan™ genekspressionsassays eller TaqMan™ primere/prober.
Assay detaljer:
Gensymbol: RPLPO RefSeq: NM_001002.3 Probe Exon Placering: 3 Amplikon Størrelse: 105
Tilsvarende TaqMan Assay ID: Hs99999902_m1
TaqMan™
TaqMan™ Endogene kontroller Eliminer måneders analysedesign, formulering og testning ved at bruge endogene kontroller til at kvantificere genekspression. Denne praktiske samling af prædesignede primer-/probesæt gør det muligt for dig at normalisere mængden af prøve-RNA eller DNA i en reaktion.
Komplet løsning til kvantitativ genekspression Har du svært ved —at beslutte, hvilke kontroller der skal bruges til at kvantificere genekspression, selv med detaljerede oplysninger om biologiske systemer? Nu med TaqMan™ endogene kontroller, kan du undgå alle trial-and-error ved at vælge kontroller for de mest almindelige gener for mennesker, mus, rotter og eukaryote.
TaqMan™ Enkel at bruge Alle komponenter i endogene kontroller er QC-testet, formuleret i en enkelt 20X blanding og funktionelt testet. Kontrollerne er ikke kun enkle at bruge, men de er også fuldt ud kompatible med universelle betingelser for to-trins RT-PCR. Bare tilføj TaqMan™ Universal PCR Master Mix (med eller uden AmpErase™ UNG) og din cDNA-prøve for at generere følsomme, reproducerbare og virkelig kvantitative genekspressionsdata på Applied Biosystems instrumenter, herunder Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 Real-Time PCR-systemer og 7000 og 7700 sekvensdetektionssystemerne.
Fleksibelt tilbud Vi bygger hver endogen kontrol ved hjælp af vores dokumenterede 5'-nukleasekemi. For maksimal fleksibilitet kan du vælge mellem to forskellige reporterfarvestoffer og to quenchere:
EN FAM™ farvestof-mærket TaqMan™ MGB probe (250 nM, slutkoncentration) og to umærkede PCR-primere (900 nM hver)
EN VIC™ farvestof-mærket TaqMan™ MGB probe (250 nM, slutkoncentration) og to umærkede PCR-primere (150 nM hver, primer begrænset)
EN VIC™ farvestof-mærket TAMRA™ probe (250 nM, slutkoncentration) og to umærkede PCR-primere (150 nM hver, primer begrænset)
Valg af den rigtige endogene kontrol Endogene kontroller kan normalisere ekspressionsniveauerne af målgener ved at korrigere forskelle i mængden af cDNA, der indlæses i PCR-reaktionsbrønde. For de bedste resultater skal du kontrollere, at den endogene kontrol er konsekvent udtrykt i prøvesættet, der skal testes. Endogen kontrolekspression skal være ensartet på tværs af alle prøver i undersøgelsen. For multipleksing skal du sikre, at genekspressionsniveauet for den endogene kontrol er større end målets.
TaqMan™ endogene kontroller, der indeholder prober mærket med VIC™ Multiplex vs. Singleplex PCR Alle reporterfarve er primer begrænset. Dette tillader multipleksing af TaqMan™ endogene kontroller med målgenekspressionsassays, forudsat at kontrolgenet er mere rigeligt udtrykt end målgenet. Alle TaqMan™ endogene kontroller, der indeholder prober mærket med FAM™ reporterfarve er ikke primer begrænset og er ikke beregnet til multipleksing.
Assay detaljer:
Gensymbol: RPLPO RefSeq: NM_001002.3 Probe Exon Placering: 3 Amplikon Størrelse: 105
Tilsvarende TaqMan Assay ID: Hs99999902_m1
TaqMan™
TaqMan™ Endogene kontroller Eliminer måneders analysedesign, formulering og testning ved at bruge endogene kontroller til at kvantificere genekspression. Denne praktiske samling af prædesignede primer-/probesæt gør det muligt for dig at normalisere mængden af prøve-RNA eller DNA i en reaktion.
Komplet løsning til kvantitativ genekspression Har du svært ved —at beslutte, hvilke kontroller der skal bruges til at kvantificere genekspression, selv med detaljerede oplysninger om biologiske systemer? Nu med TaqMan™ endogene kontroller, kan du undgå alle trial-and-error ved at vælge kontroller for de mest almindelige gener for mennesker, mus, rotter og eukaryote.
TaqMan™ Enkel at bruge Alle komponenter i endogene kontroller er QC-testet, formuleret i en enkelt 20X blanding og funktionelt testet. Kontrollerne er ikke kun enkle at bruge, men de er også fuldt ud kompatible med universelle betingelser for to-trins RT-PCR. Bare tilføj TaqMan™ Universal PCR Master Mix (med eller uden AmpErase™ UNG) og din cDNA-prøve for at generere følsomme, reproducerbare og virkelig kvantitative genekspressionsdata på Applied Biosystems instrumenter, herunder Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 Real-Time PCR-systemer og 7000 og 7700 sekvensdetektionssystemerne.
Fleksibelt tilbud Vi bygger hver endogen kontrol ved hjælp af vores dokumenterede 5'-nukleasekemi. For maksimal fleksibilitet kan du vælge mellem to forskellige reporterfarvestoffer og to quenchere:
Valg af den rigtige endogene kontrol Endogene kontroller kan normalisere ekspressionsniveauerne af målgener ved at korrigere forskelle i mængden af cDNA, der indlæses i PCR-reaktionsbrønde. For de bedste resultater skal du kontrollere, at den endogene kontrol er konsekvent udtrykt i prøvesættet, der skal testes. Endogen kontrolekspression skal være ensartet på tværs af alle prøver i undersøgelsen. For multipleksing skal du sikre, at genekspressionsniveauet for den endogene kontrol er større end målets.
TaqMan™ endogene kontroller, der indeholder prober mærket med VIC™ Multiplex vs. Singleplex PCR Alle reporterfarve er primer begrænset. Dette tillader multipleksing af TaqMan™ endogene kontroller med målgenekspressionsassays, forudsat at kontrolgenet er mere rigeligt udtrykt end målgenet. Alle TaqMan™ endogene kontroller, der indeholder prober mærket med FAM™ reporterfarve er ikke primer begrænset og er ikke beregnet til multipleksing.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4 rør indeholdende 20X blanding af præ-formuleret assay (1 probe og 2 primere), kontrolprimer-probe sæt(er) – 15 til– 25 °C |
| Oversigt | Human RPLPO (Large Ribosomal Protein) Endogen Control, 2500rxns, Rørformat, VIC™ Farvetype, RPLPO-målgen, menneskelige arter, format,– 15 til– °25 C Anbefalet lagring, til realtids PCR (qPCR), realtids PCR-baseret genekspressionsprofilering |
| Mængde | 2500 rxn(s) |
| Til brug med (applikation) | Genekspression |