Få mere at vide
Human RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32142327 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32142327 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2586401Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Human RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T