Få mere at vide
Abcam Menneskelig RNF10 knockout HEK-293T cellelinje
Artikelnummer. 32139580 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32139580 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32139580 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2668022x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
RNF10 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 11 bp deletion i exon 1 og indsættelse af selektionskassetten i exon 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle....
RNF10 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 11 bp deletion i exon 1 og indsættelse af selection cassette i exon 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/vial. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler