Få mere at vide
R&D Systems™ Human RNase3 (NP_002926.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18741337
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18741337 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18741337 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3558
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2270.00 DKK
    2147.25 DKK / 10µg
    Spare 122.75 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Tekniske data
Gene RNASE3
Adgangsnummer NP_002926.2
Gen-id (Entrez) 6037
Gene Alias eosinophil cationic protein, ECP, ribonuclease, RNase A family, 3, RNS3
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg