Få mere at vide
R&D Systems™ Human RIPK2/RIP2 (NP_003812.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18764799
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18764799 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18764799 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 DKK
    2478.00 DKK / 10µg
    Spare 142.00 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene RIPK2
Adgangsnummer NP_003812.1
Gen-id (Entrez) 8767
Gene Alias CARD3, CARD-containing IL-1 beta ICE-kinase, CARD-containing interleukin-1 beta-converting enzyme (ICE)-associated kinase, CARD-containing interleukin-1 beta-converting enzyme-associated kinase, CARDIAKCCK, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, GIG30, growth-inhibiting gene 30, receptor interacting protein 2, receptor-interacting protein (RIP)-like interacting caspase-like apoptosisregulatory protein (CLARP) kinase, Receptor-interacting protein 2, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 2, receptor-interacting serine-threonine kinase 2, RICK, RICKGIG30, RIP2, RIP-2, RIP2CARD-carrying kinase, RIP-like-interacting CLARP kinase
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.