Få mere at vide
Applied Biosystems™ Human, Reverse Primer, Desalted
Artikelnummer. 15839866 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
25 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15839866 25 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 15839866 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A15630
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Human, Reverse Primer, Desalted
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Leveringstype Single Tube, Dried-down
Til brug med (udstyr) Mass Spectrometry
Oversigt Reverse PCR/SEQ Primer, 25 nmole, Solid, Desalted Purification, Hs00196555_CE Primer ID, 8nmole Minimal Spec Yield, Non-tailed Primer 5'-tail Option, Human Species, Delivered in a Single tube, Dried-down, Used for PCR and Cycle Sequencing Reactions
Produkttype Reverse PCR or SEQ Primer
Udvælgelsesagent (eukaryot) Human
Oprensningsmetode Desalted
Primer Reverse PCR/SEQ
Mængde 25 nmol
Grad HPLC
Til brug med (applikation) PCR and Cycle Sequencing Reactions
Form Solid