missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Human Ret ELISA Kit
Beskrivelse
Receptoren tyrosinkinase RET er medlem af cadherin-superfamilien. RET spiller en afgørende rolle i neural crest udvikling og kan gennemgå onkogen aktivering ved cytogenetisk omlejring. RET transducerer signaler for cellevækst og -differentiering. Mutationer i RET-genet er forbundet med lidelserne multipel endokrin neoplasi, type IIA, multipel endokrin neoplasi, type IIB, Hirschsprungs sygdom og medullært thyreoideacarcinom. To transkriptvarianter, der koder for forskellige isoformer, er blevet fundet for RET-genet. Yderligere transkriptvarianter er blevet beskrevet for RET, men deres biologiske validitet er ikke blevet bekræftet.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P07949 |
| Analyseområde | 0,61 til 150 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.61 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 5979 |
| Gen symbol | RET |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?