missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ Human Ret ELISA Kit

Artikelnummer. 17175169
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17175169

Brand: Invitrogen™ EH392RBX5

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

ELISA

Human Ret kvantificerer human Ret i serum, plasma, supernatant. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant human Ret.

Receptoren tyrosinkinase RET er medlem af cadherin-superfamilien. RET spiller en afgørende rolle i neural crest udvikling og kan gennemgå onkogen aktivering ved cytogenetisk omlejring. RET transducerer signaler for cellevækst og -differentiering. Mutationer i RET-genet er forbundet med lidelserne multipel endokrin neoplasi, type IIA, multipel endokrin neoplasi, type IIB, Hirschsprungs sygdom og medullært thyreoideacarcinom. To transkriptvarianter, der koder for forskellige isoformer, er blevet fundet for RET-genet. Yderligere transkriptvarianter er blevet beskrevet for RET, men deres biologiske validitet er ikke blevet bekræftet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Adgangsnummer Cadherin familiemedlem 12; cadherin-relateret familiemedlem 16; CDHF12; CDHR16; CG1061; CG14396; CG14396-genprodukt fra transkript CG14396-RA; CG14396-PA; CG14396-PB; CG14396-PC; c-Ret; CU x 1/RET fusion; Dmel\CG14396; Dmel
Analyseområde 0,61 til 150 ng/ml
Assay følsomhed 0.61 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 5979
Gen symbol RET
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål RET
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.