missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Human Ret ELISA Kit
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Human Ret kvantificerer human Ret i serum, plasma, supernatant. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant human Ret.
Receptoren tyrosinkinase RET er medlem af cadherin-superfamilien. RET spiller en afgørende rolle i neural crest udvikling og kan gennemgå onkogen aktivering ved cytogenetisk omlejring. RET transducerer signaler for cellevækst og -differentiering. Mutationer i RET-genet er forbundet med lidelserne multipel endokrin neoplasi, type IIA, multipel endokrin neoplasi, type IIB, Hirschsprungs sygdom og medullært thyreoideacarcinom. To transkriptvarianter, der koder for forskellige isoformer, er blevet fundet for RET-genet. Yderligere transkriptvarianter er blevet beskrevet for RET, men deres biologiske validitet er ikke blevet bekræftet.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | Cadherin familiemedlem 12; cadherin-relateret familiemedlem 16; CDHF12; CDHR16; CG1061; CG14396; CG14396-genprodukt fra transkript CG14396-RA; CG14396-PA; CG14396-PB; CG14396-PC; c-Ret; CU x 1/RET fusion; Dmel\CG14396; Dmel |
| Analyseområde | 0,61 til 150 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.61 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 5979 |
| Gen symbol | RET |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion