Få mere at vide
Proteintech™ Menneskelig modstand ELISA Kit
Artikelnummer. 16861566 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
ADN
Artikelnummer. Målarter
16861566 ADN
1 options
Artikelnummer. 16861566 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0015996T
 Begrænset vare
På lager
KE00159 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). The Resistin ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogent Resistin.
  • Analysen genkender humant Resistin. Et antistof specifikt for Resistin er blevet præcoatet på mikrobrøndene. Resistin-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof specifikt for Resistin for at påvise det opfangede Resistin-protein. Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Resistin, et cysteinrigt hormon, der primært udskilles af gnaveres fedtceller, blev postuleret at være impliceret i fedme, insulinresistens og diabetes.
  • Resistin udskilles også af makrofager hos mennesker, hvilket fremmer inflammation (PMID: 20148674).
  • Resistin modulerer syntesen og sekretionen af centrale pro-inflammatoriske cytokiner såsom TNF-α IL-6 og IL12 i makrofager via en nuklear faktor-kB (NF-kB)-afhængig vej.
  • I betragtning af sammenhængen mellem inflammation og kræft, blev resistin snart overvejet for sin rolle i kræft.
  • Der var observationer, der understøttede dets mulige brug som en diagnostisk markør, hvis ekspressionsniveauer også syntes at variere hos patienter med varierende kliniske stadier (PMID: 30317640).
  • Resistin er også blevet forbundet med andre patologier, såsom aterosklerose (PMID: 15710760).
Tekniske data
Adgangsnummer BC069302
Analyseområde 31,25 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 15.2 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 56729
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID Q9HD89
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human Resistin ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine