missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ eBioscience™ Human Regulatory T-celle fuldblodsfarvningssæt

Artikelnummer. 15541237
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Indeholder natriumazid og formaldehyd

Artikelnummer. 15541237

Brand: Invitrogen™ 88899640

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Indeholder natriumazid og formaldehyd

Indeholder

  • Flowcytometri farvningsbuffer
  • 1X RBC Lysis Buffer
  • Fikserings-/permeabiliseringskoncentrat (4X)
  • Fikserings-/permeabiliseringsfortynder
  • Anti-Human Foxp3 PE (klon PCH101, kat. 12-4776): 25 test Lysfølsomt materiale.

Indeholder de buffere og det monoklonale antistof, der er nødvendigt for at kunne farve og identificere Foxp3+-celler i fuldblodsprøver.

Fortitreret og testet ved flowcytometrisk analyse af humant fuldblod. PCH101-antistoffet kan anvendes ved 5 μL (0,25 g) μpr. test.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Indhold og opbevaring 2° til 8 °C. Lysfølsomt materiale. Bruges inden for 6 måneder efter åbning eller inden for datoen angivet på flasken.
Mængde 1 sæt
Til brug med (applikation) Intracellulær farvning, flowcytometri
Produktlinje eBioscience
Produkttype Cellefarvningssæt

Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.