missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ eBioscience™ Human Regulatory T Cell Staining Kit #3

Artikelnummer. 15531237
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Indeholder natriumazid og formaldehyd

Artikelnummer. 15531237

Brand: Invitrogen™ 88899540

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Indeholder natriumazid og formaldehyd

Indeholder

  • Flowcytometri farvningsbuffer
  • Fikserings-/permeabiliseringskoncentrat (4X)
  • Fikserings-/permeabiliseringsfortynder
  • Permeabiliseringsbuffer (10X)
  • Normalt rotteserum
  • eZFluor™ Anti-Human CD4 FITC og CD25 PE Cocktail (kloner RPA-T4 og BC96, kat. 22-8425): 25 tests Lysfølsomt materiale.
  • Anti-Human Foxp3 PE-Cyanine5 (klon PCH101, kat. 15-4776): 25 tests Lysfølsomt materiale.
  • Rotte IgG2a K isotypekontrol PE-cyanin5: 25μ g Lysfølsomt materiale.

Indeholder alle de buffere og monoklonale antistoffer for CD4, CD25 og Foxp3, der er nødvendige for at kunne farve og identificere regulatoriske T-celler fra humane perifere blodceller.

Fortitreret og testet ved intracellulær farvning og flowcytometrisk analyse af normale humane perifere blodceller. PCH101-antistoffet kan anvendes ved 20 μL (0,5 g) μpr. test.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Indhold og opbevaring 2° til 8 °C. Lysfølsomt materiale. Bruges inden for 6 måneder efter åbning eller inden for datoen angivet på flasken.
Mængde 1 sæt
Til brug med (applikation) Intracellulær farvning, flowcytometri
Produktlinje eBioscience
Produkttype Cellefarvningssæt

Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.