Få mere at vide
Proteintech™ Menneskelig RBP4 ELISA Kit
Artikelnummer. 16821476 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
ADN
Artikelnummer. Målarter
16821476 ADN
1 options
Artikelnummer. 16821476 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0005696T
 Begrænset vare
På lager
KE00056 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). RBP4 ELISA kit skal bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogen RBP4.
  • Assayet genkender humant RBP4. Et antistof specifikt for RBP4 er blevet præcoatet på mikrobrøndene. RBP4-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for RBP4 for at påvise det indfangede RBP4-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Sterptravidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • RBP4 (retinolbindende protein 4) er et bærerprotein, der transporterer A-vitamin (retinol) fra leveren til det perifere væv. Syntetiseret primært af hepatocytter og adipocytter som et 21 kDa ikke-glykosyleret protein, udskilles RBP4 i kredsløbet som et retinol-RBP4-kompleks.
  • I plasma er RBP4-retinol-komplekset bundet til transthyretin (TRR), som forhindrer nyrefiltrering.
  • To trunkerede former af RBP4, RBP4-L (trunkeret ved Leu-183) og RBP4-LL (trunkeret ved Leu-182 og Leu-183), eksisterer ved proteolytisk proces. RBP4-L og RBP4-LL, som ikke binder TTR, udskilles normalt i urinen, men akkumuleres i serum under nyresvigt.
  • Urin RBP4 er blevet rapporteret som markør for glomerulær sygdom. RBP4 blev også identificeret som et adipokin, der steg i nogle insulin-resistente tilstande.
  • Måling af serum RBP4 kunne bruges til at vurdere risikoen for insulinresistens, type 2 diabetes, fedme og hjerte-kar-sygdomme.
Tekniske data
Adgangsnummer BC020633
Analyseområde 31,25 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 2.3 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 5950
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P02753
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Rat MCP-1/CCL2 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine