Få mere at vide
Human RBBP7 (RbAp46) knockout HCT116 cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32145142 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32145142 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2586291Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human RBBP7 (RbAp46) knockout HCT116 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: RBBP7 (RbAp46) knockout HCT116