Få mere at vide
Proteintech™ Menneske/rotte BDNF ELISA Kit
Artikelnummer. 16861506 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
ADN, Rotte
Artikelnummer. Målarter
16861506 ADN, Rotte
1 options
Artikelnummer. 16861506 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0009696T
 Begrænset vare
På lager
KE00096 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). BDNF ELISA kit skal bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogen BDNF.
  • Analysen genkender human BDNF. Et antistof specifikt for BDNF er blevet præcoatet på mikrobrøndene. BDNF-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for human BDNF for at påvise det indfangede humane BDNF-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Den hjerneafledte neurotrofiske faktor (BDNF), som et medlem af neurotrofinfamilien af vækstfaktorer, er bredt udtrykt i centralnervesystemet.
  • BDNF er involveret i cerebral morfogenese, synaptisk plasticitet og indlæring, mental sundhed, degenerative sygdomme i centralnervesystemet (CNS) og energimetabolisme.
  • BDNF er for nylig blevet identificeret som et af de fire store farmaceutiske mål i neuropsykiatriske sygdomme, herunder depression og bipolar lidelse.
  • Derudover betragtes BDNF i stigende grad som et potentielt terapeutisk middel til neuroudviklingsforstyrrelser såsom Retts syndrom.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001137277
Analyseområde 12,5 til 800 pg/ml
Assay følsomhed 0.1 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN, Rotte
Gen-id (Entrez) 627
Værtsarter Menneske/rotte
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P23560/P23363
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human/Rat BDNF ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine